Natriumacetat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S1304-1KG S1304-500G S1304-5KG
SIALS1304-1KGEA 172 EUR
SIALS1304-1KG SIALS1304-500G SIALS1304-5KG
Natriumacetat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM