Magnesiumacetat Tetrahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Essigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat, Magnesiumdi(acetat) Tetrahydrat, Essigsäure Magnesiumsalz Tetrahydrat, Magnesiumdi(acetat)-Tetrahydrat

15274.3600 15274.5600 15274.2600 15274.6600
KRAF15274.3600EA 88.9 EUR
KRAF15274.3600 KRAF15274.5600 KRAF15274.2600 KRAF15274.6600
Magnesiumacetat Tetrahydrat, reinst
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR