Magnesiumacetat Tetrahydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

15275.1600 15275.3600 15275.5600 15275.2600 15275.4600
KRAF15275.1600EA 56.8 EUR
KRAF15275.1600 KRAF15275.3600 KRAF15275.5600 KRAF15275.2600 KRAF15275.4600
Magnesiumacetat Tetrahydrat analytisches Reagens
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR