Magnesiumacetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Magnesiumsalz-Tetrahydrat, Magnesiumdi(acetat) Tetrahydrat, Essigsäure Magnesiumsalz Tetrahydrat, Magnesiumdi(acetat)-Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M2545-1KG M2545-250G
SIALM2545-1KGEA 348 EUR
SIALM2545-1KG SIALM2545-250G
Magnesiumacetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumacetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Schmelzpunkt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676