Blei(II)acetat Trihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Bleidiacetat Trihydrat, Bleizucker, Essigsäure Blei(II)salz Trihydrat
A11746.0B
A11746.30
A11746.0BEA
78.2
EUR
A11746.0B
A11746.30
Blei(II)acetat Trihydrat ≥99%
Blei(II)acetat Trihydrat
Purity: 99%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Melting Point: 75°
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Formel:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Molecular Weight: 379,34 g/mol Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 75 °C Dichte: 2,55 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150023 CAS-Nummer: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5397 |