Blei(II)acetat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Bleidiacetat Trihydrat, Bleizucker, Essigsäure Blei(II)salz Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
316512-100G 316512-25G 316512-5G
SIAL316512-100GEA 317 EUR
SIAL316512-100G SIAL316512-25G SIAL316512-5G
Blei(II)acetat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM