Kupfer(II)acetat Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cupriaacetat Monohydrat, Kupferdiacetat Monohydrat, Essigsäure Kupfer(II)salz Monohydrat, Grünspan
A16203.30 A16203.0B A16203.0I
A16203.30EA 38.9 EUR
A16203.30 A16203.0B A16203.0I
Kupfer(II)acetat Monohydrat ≥98%
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Purity: 98+% CAS No.: 6046-93-1 Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O Formula Weight: 199.65 (181.64anhy) Physical Form: Powder Density: 1.882 Appearance: Blue-green Odour: Odourless pH: 5.2-5.5 Melting Point: 115° Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149570
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Molecular Weight: 199,65 g/mol
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,882
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624