Kupfer(II)acetat Monohydrat, Kristalle, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cupriaacetat Monohydrat, Kupferdiacetat Monohydrat, Essigsäure Kupfer(II)salz Monohydrat, Grünspan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02710.0500 1.02710.9050 1.02710.1700
1.02710.0500EA 158 EUR
1.02710.0500 1.02710.9050 1.02710.1700
Kupfer(II)acetat Monohydrat, Kristalle, EMPLURA®, Supelco®
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Molecular Weight: 199,65 g/mol
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (iodometric) ≥ 99.0 %
In water insoluble matter ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water) 5.2 - 5.5
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.01 %