Kupfer(II)acetat Monohydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cupriaacetat Monohydrat, Kupferdiacetat Monohydrat, Essigsäure Kupfer(II)salz Monohydrat, Grünspan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.02711.0250 1.02711.9025
1.02711.0250EA 129 EUR
1.02711.0250 1.02711.9025
Kupfer(II)acetat Monohydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Molecular Weight: 199,65 g/mol
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 115 °C
Molar Mass 199.65 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3