Kupfer(II)acetat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cupriaacetat Monohydrat, Kupferdiacetat Monohydrat, Essigsäure Kupfer(II)salz Monohydrat, Grünspan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
229601-10G
229601-50G
SIAL229601-10GEA
318
EUR
SIAL229601-10G
SIAL229601-50G
Kupfer(II)acetat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O Schmelzpunkt: 115 °C Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149570 CAS-Nummer: 6046-93-1 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02651 |