Cadmiumacetat Dihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Essigsäure Cadmiumsalz Dihydrat, Cadmiumdi(acetat)-Dihydrat, Cadmiumdi(acetat) Dihydrat, Essigsäure Cadmiumsalz-Dihydrat
41581.22
41581.36
41581.A3
41581.22EA
57.7
EUR
41581.22
41581.36
41581.A3
Cadmiumacetat Dihydrat ≥98%
Cadmiumacetat Dihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 5743-04-4
Molecular Formula: Cd(OOCCH3)2.2H2O
Formula Weight: 266.54 (230.50anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.01
Appearance: White
Solubility: Freely soluble in water, soluble in alcohol
Merck Reference: 14,1614
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00012449
In cadium electroplating
Formel:
(H₃CCOO)₂Cd·2H₂O Siedepunkt: 105…107 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 256 °C Dichte: 2,01 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150020 CAS-Nummer: 5743-04-4 EINECS: 208-853-2 UN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1614 |