Zinkacetat Dihydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat
207640010
207640050
207645000
ACRO207640010EA
85.3
EUR
ACRO207640010
ACRO207640050
ACRO207645000
Zinkacetat Dihydrat 98%, reinst
Zinkacetat Dihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Molecular Weight: 219.51 g/mol Schmelzpunkt: 237 Dichte: 1.84 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066961 CAS-Nummer: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,10256 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white Powder or crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |