Zinkacetat Dihydrat 98,0-101,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat
11559.30 11559.A1 11559.A7
11559.30EA 49.4 EUR
11559.30 11559.A1 11559.A7
Zinkacetat Dihydrat 98,0-101,0% ACS
Zinkacetat Dihydrat
Purity: 98.0-101.0% CAS No.: 5970-45-6 Molecular Formula: C4H10O6Zn Formula Weight: 219.50 (183.47anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.735 Appearance: White Odour: Weak, characteristic pH: 6-7 Melting Point: 237° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 3732513 Merck Reference: 14,10128 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00066961
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Schmelzpunkt: 237 °C
Dichte: 1,735
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,10128