Zinkacetat Dihydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat
12624.3600
12624.1600
12624.2600
KRAF12624.3600EA
102
EUR
KRAF12624.3600
KRAF12624.1600
KRAF12624.2600
Zinkacetat Dihydrat analytisches Reagens
Zinkacetat Dihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Molecular Weight: 219.51 g/mol Schmelzpunkt: 237 Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066961 CAS-Nummer: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,10256 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...