Zinkacetat Dihydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08802.0250 1.08802.1000
1.08802.0250EA 40.5 EUR
1.08802.0250 1.08802.1000
Zinkacetat Dihydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Zinkacetat Dihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
Molecular Weight: 219.51 g/mol
Schmelzpunkt: 237
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 430 g/l (20 °C)
Melting Point 237 °C
Molar Mass 219.49 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material