Zinkacetat Dihydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Zink(II)acetat Dihydrat, Zink(II)acetat-Dihydrat, Zinkdiacetat-Dihydrat, Zinkdiacetat Dihydrat, Essigsäure Zinksalz Dihydrat, Essigsäure Zinksalz-Dihydrat
29088.235EA
68.5
EUR
29088.235
29088.292
Zinkacetat Dihydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Zinkacetat Dihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Zn·2H₂O Molecular Weight: 219.51 g/mol Schmelzpunkt: 237 Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066961 CAS-Nummer: 5970-45-6 EINECS: 209-170-2 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,10256 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) | Max. 0.25 % |
Reducing substances (as HCOOH) | Max. 0.015 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
As (Arsenic) | Max. 2 ppm |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Pb (Lead) | Max. 20 ppm |