Mangan(II)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Essigsäure Mangan(II)salz Tetrahydrat, Mangandiacetat Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
221007-500G 221007-25G 221007-2KG
SIAL221007-500GEA 39 EUR
SIAL221007-500G SIAL221007-25G SIAL221007-2KG
Mangan(II)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Mn·4H₂O
Molecular Weight: 245,09 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00062552
CAS-Nummer: 6156-78-1
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 13,05746