Cobalt(II)acetat Tetrahydrat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Cobalt(II)salz Tetrahydrat, Cobaltdiacetat Tetrahydrat
293060500 293062500 293060010
293060500.EA 37.8 EUR
293060500. 293062500. 293060010.
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat 98+%
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Schmelzpunkt: 140 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149569
CAS-Nummer: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02494
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark pink to red-pink Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤40 ppm
Nickel (Ni) ≤2000 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in water)
Alkaline earth metals ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %