Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Cobalt(II)salz Tetrahydrat, Cobaltdiacetat Tetrahydrat
1.02530.0250
1.02530.0250EA 84.8 EUR
1.02530.0250
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Cobalt(II)acetat Tetrahydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
Molecular Weight: 249,08 g/mol
Schmelzpunkt: 140 °C
Dichte: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149569
CAS-Nummer: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02494