Nickel(II)acetat Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Nickel(II)salz Tetrahydrat, Nickelacetat Tetrahydrat, Nickeldiacetat Tetrahydrat, Nickeldi(acetat) Tetrahydrat
223145000 223140025 223141000
ACRO223145000EA 74.6 EUR
ACRO223145000 ACRO223140025 ACRO223141000
Nickel(II)acetat Tetrahydrat 99+% zur Analyse
Nickel(II)acetat Tetrahydrat
Formel: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Molecular Weight: 248,84 g/mol
Siedepunkt: 16 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066973
CAS-Nummer: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06583
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥99.0 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Chromium (Cr) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤2000 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm