Nickel(II)acetat Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Essigsäure Nickel(II)salz Tetrahydrat, Nickelacetat Tetrahydrat, Nickeldiacetat Tetrahydrat, Nickeldi(acetat) Tetrahydrat
A13026.0E
A13026.22
A13026.36
AB115432.0100
A13026.0EEA
232
EUR
A13026.0E
A13026.22
A13026.36
ABCRAB115432.0100
Nickel(II)acetat Tetrahydrat ≥98%
Nickel(II)acetat Tetrahydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 6018-89-9
Molecular Formula: Ni(CH3COO)2.4H2O
Formula Weight: 248.84 (176.79anhy)
Odour: Light
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3730764
Merck Reference: 14,6499
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00066973
Formel:
C₄H₆NiO₄·4H₂O Molecular Weight: 248,84 g/mol Siedepunkt: 16 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 1,744 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066973 CAS-Nummer: 6018-89-9 EINECS: 206-761-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,6499 |