Nickel(II)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Essigsäure Nickel(II)salz Tetrahydrat, Nickelacetat Tetrahydrat, Nickeldiacetat Tetrahydrat, Nickeldi(acetat) Tetrahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
244066-100G 244066-500G
SIAL244066-100GEA 30.3 EUR
SIAL244066-100G SIAL244066-500G
Nickel(II)acetat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)acetat Tetrahydrat
Formel: C₄H₆NiO₄·4H₂O
Molecular Weight: 248,84 g/mol
Siedepunkt: 16 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,798 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066973
CAS-Nummer: 6018-89-9
EINECS: 206-761-7
Merck Index: 12,06583