Oxalsäure Dihydrat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethandisäure Dihydrat

A13866.0B A13866.0I A13866.30
A13866.0BEA 61.1 EUR
A13866.0B A13866.0I A13866.30
Oxalsäure Dihydrat ≥98%
Oxalsäure Dihydrat

Purity: 98% CAS No.: 6153-56-6 Molecular Formula: C2H2O4.2H2O Formula Weight: 126.07 (90.04anhy) Odour: Odourless pH: 1.3 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 3679436 Merck Reference: 14,6911 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00149102

Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
Molecular Weight: 126,07 g/mol
Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 101…105 °C
Dichte: 1,65
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 14,6911
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=2f0e34543b2f625715b002905fc0dd45fcd75561&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR