Oxalsäure Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethandisäure Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00492.1000
1.00492.9050
1.00492.5000
1.00492.1000EA
113
EUR
1.00492.1000
1.00492.9050
1.00492.5000
Oxalsäure Dihydrat, Supelco®
Oxalsäure Dihydrat
Formel:
HO₂CCO₂H·2H₂O Molecular Weight: 126.07 g/mol Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 101 Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149102 CAS-Nummer: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 102 g/l (20 °C) |
Melting Point | 101 °C |
Molar Mass | 126.07 g/mol |
Boiling Point | 149 - 160 °C (decomposition) |
Vapor Pressure | 21 hPa (50 °C) |
Flash Point | 157 °C (decomposition) |
Density | 1.65 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1 (10 g/l, H2O, 20 °C) |