Oxalsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
O0376-100G
O0376-500G
O0376-1KG
O0376-3KG
SIALO0376-100GEA
33.6
EUR
SIALO0376-100G
SIALO0376-500G
SIALO0376-1KG
SIALO0376-3KG
Oxalsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure Dihydrat
Formel:
HO₂CCO₂H·2H₂O Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 101 °C Dichte: 1,65 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149102 CAS-Nummer: 6153-56-6 EINECS: 205-634-3 UN: 3261 ADR: 8,III REACH: 01-2119534576-33 Merck Index: 13,06980 |