Calciumoxalat Monohydrat 98%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalsäure Calciumsalz Monohydrat, Ethandisäure Calciumsalz Monohydrat
403880050
403885000
403880025
ACRO403880050EA
28.9
EUR
ACRO403880050
ACRO403885000
ACRO403880025
Calciumoxalat Monohydrat 98%, reinst
Calciumoxalat Monohydrat
Formel:
C₂CaO₄·1H₂O Molecular Weight: 146,11 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 2,2 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150039 CAS-Nummer: 5794-28-5 EINECS: 209-260-1 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤13 % (1 g, 200°C, 3 h) |
Particle size | ≥95 % (Passing through 45 µm) |
Apparent density | 0.3 to 0.5 g/cm3 |
Titration | ≥97.5 % w/w (as Oxalate) On dry substance |
Iron (Fe) | ≤200 ppm |
Insoluble matter | ≤0.3 % (in HCl) |