Calciumoxalat Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalsäure Calciumsalz Monohydrat, Ethandisäure Calciumsalz Monohydrat
32430.22
32430.36
32430.22EA
47
EUR
32430.22
32430.36
Calciumoxalat Monohydrat ≥99%
Calciumoxalat Monohydrat
Purity: 99%
CAS No.: 5794-28-5
Molecular Formula: CaC2O4.H2O
Formula Weight: 146.11 (128.10anhy)
Physical Form: Powder/lump
Density: 2.12
Melting Point: 200°
Merck Reference: 14,1685
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150039
Formel:
C₂CaO₄·1H₂O Molecular Weight: 146,11 g/mol Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 2,12 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150039 CAS-Nummer: 5794-28-5 EINECS: 209-260-1 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1685 |