di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat
206270010 206275000
ACRO206270010EA 106 EUR
ACRO206270010 ACRO206275000
di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99.5% zur Analyse
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: ~ 1.5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm