di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat
A10263.0E A10263.22 A10263.36
A10263.0EEA 198 EUR
A10263.0E A10263.22 A10263.36
di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥98%
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Purity: 98% CAS No.: 6009-70-7 Molecular Formula: C2H8N2O4.H2O Formula Weight: 142.11 (124.10anhy) Physical Form: Crystalline solid Density: 1.50 Appearance: White Melting Point: 70° dec. Beilstein Reference: 3759830 Merck Reference: 14,537 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149694
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C (Zers.)
Dichte: 1,50
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 238-135-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,537