di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥99,0%, Pulver ACS

Lieferant: MP Biomedicals
Achtung

Synonyme: Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat

0219140891 0219140880 0219140890
ICNA0219140891EA 161 EUR
ICNA0219140891 ICNA0219140880 ICNA0219140890
di-Ammoniumoxalat Monohydrat ≥99,0%, Pulver ACS
di-Ammoniumoxalat Monohydrat

Chloride ≤0,002% Iron ≤2 ppm sulphate ≤0,002%

Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Synonyms Ethanedioic Acid Monohydrate; Oxalic acid diammonium salt
Form White Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)
Heavy Metals ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0,005%
Residue on Ignition ≤0,02%
Chloride ≤0.002%
Iron ≤2 ppm
Sulphate ≤0.002%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR