di-Ammoniumoxalat Monohydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01190.1000 1.01190.9050
1.01190.1000EA 133 EUR
1.01190.1000 1.01190.9050
di-Ammoniumoxalat Monohydrat, Supelco®
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541