di-Ammoniumoxalat Monohydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01192.0250 1.01192.1000
1.01192.0250EA 66.5 EUR
1.01192.0250 1.01192.1000
di-Ammoniumoxalat Monohydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel: (NH₄)₂C₂O₄·H₂O
Molecular Weight: 142,11 g/mol
Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: ∼1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149694
CAS-Nummer: 6009-70-7
EINECS: 214-202-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00541
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 45 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 70 °C (decomposition)
Molar Mass 142.11 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.50 g/cm3 (20 °C)
pH 6.3 (50 g/l, H2O, 25 °C)