di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Oxalsäure Ammoniumsalz Monohydrat, Oxalsäure Diammoniumsalz Monohydrat, Ethandisäure Diammoniumsalz Monohydrat
21289.236EA
44.2
EUR
21289.236
21289.293
di-Ammoniumoxalat Monohydrat 99,5-101,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
di-Ammoniumoxalat Monohydrat
Formel:
(NH₄)₂C₂O₄·H₂O Molecular Weight: 142.11 g/mol Siedepunkt: 70 Schmelzpunkt: 70 Dichte: ∼1.5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149694 CAS-Nummer: 6009-70-7 EINECS: 214-202-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00541 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.5 - 101.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
K (Potassium) | Max. 100 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 10 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |