Citronensäure Monohydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
0088.1000EA 89.95 EUR
0088.1000 0088.5000
Citronensäure Monohydrat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Citronensäure Monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Molecular Weight: 210,14 g/mol
Schmelzpunkt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 173,9 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications
Assay 99.0 - 102.0 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Oxalate (C2O4) passes test
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Residue after Ignition max. 0.02 %
Sulfur compounds (as SO4) max. 0.002 %
Substances Carbonizable by Hot H2SO4 (Tartrates, etc.) passes test
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 3
Trace Impurities (in ppm)Lead (Pb) max. 2