tri-Natriumcitrat Dihydrat 99%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
227130010
227135000
227130051
227130250
ACRO227130010EA
51.2
EUR
ACRO227130010
ACRO227135000
ACRO227130051
ACRO227130250
tri-Natriumcitrat Dihydrat 99%, rein
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Molecular Weight: 294.1 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 11 to 13 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |