tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12274.0C A12274.0E A12274.36
A12274.0CEA 266 EUR
A12274.0C A12274.0E A12274.36
tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 6132-04-3 Molecular Formula: Na3C6H5O7.2H2O Formula Weight: 294.10 (258.07anhy) Odour: Odourless Melting Point: 150° -2H2O Beilstein Reference: 6104939 Merck Reference: 14,8602 MDL No.: MFCD00150031
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Schmelzpunkt: 150 °C (-2H₂O)
Dichte: 1,76
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 14,8602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM