tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
0101-1KGEA
84.9
EUR
0101-1KG
0101-2.5KG
0101-500G
0101-12KG
0101-50KG
tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität
tri-Natriumcitrat Dihydrat
A biological buffer used for cell culture, in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Molecular Weight: 294,1 g/mol Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
Spezifikation Testergebnisse
Calcium | ≤ 0,005% |
Chloride | ≤ 0,005% |
DNase | none detected |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0,001% |
Insolubles | ≤0,005% |
Iron | ≤0,0005% |
Loss on Drying (%) | 10,0 - 13,0 |
pH (5%, Wasser)@25°C | 7,0 - 9,0 |
Protease | none detected |
Purity (Dry Basis) (%) | ≥ 99% |
RNase | none detected |
Sulphate | ≤0,005% |