tri-Natriumcitrat Dihydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme:
Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
06196.1600
06196.3600
06196.5600
06196.6600
06196.7500
KRAF06196.1600EA
33.1
EUR
KRAF06196.1600
KRAF06196.3600
KRAF06196.5600
KRAF06196.6600
KRAF06196.7500
tri-Natriumcitrat Dihydrat analytisches Reagens
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Molecular Weight: 294.1 g/mol Schmelzpunkt: 150 Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...