tri-Natriumcitrat Dihydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
06197.2600 06197.3600 06197.5600 06197.6600 06197.7500
KRAF06197.2600EA 26.9 EUR
KRAF06197.2600 KRAF06197.3600 KRAF06197.5600 KRAF06197.6600 KRAF06197.7500
tri-Natriumcitrat Dihydrat, reinst
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Molecular Weight: 294.1 g/mol
Schmelzpunkt: 150
Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM