tri-Natriumcitrat Dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06448.0500EA
69.6
EUR
1.06448.0500
1.06448.9025
1.06448.1000
1.06448.9999
1.06448.5000
tri-Natriumcitrat Dihydrat, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Molecular Weight: 294,1 g/mol Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 425 g/l (25 °C) |
Melting Point | 150 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 294.10 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m3 |
Density | 1.76 g/cm3 |
pH | 7.5 - 9.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |