tri-Natriumcitrat Dihydrat, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
1.37042.5000
1.37042.9012
1.37042.9029
1.37042.5000EA
568
EUR
1.37042.5000
1.37042.9012
1.37042.9029
tri-Natriumcitrat Dihydrat, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., ACS, JP, USP für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Molecular Weight: 294.1 g/mol Schmelzpunkt: 150 Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |