tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
27830.294EA
78.1
EUR
27830.294
27830.363
27830.460
tri-Natriumcitrat Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Schmelzpunkt: 150 °C Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 REACH: 01-2119457027-40 Merck Index: 13,08675 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |