tri-Natriumcitrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
71402-1KG 71402-100G 71402-250G
SIAL71402-1KGEA 143 EUR
SIAL71402-1KG SIAL71402-100G SIAL71402-250G
tri-Natriumcitrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
Molecular Weight: 294.1 g/mol
Schmelzpunkt: 150
Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b929cda9d6f2eed18a8fefe57aa02b561af7c97f&prid=web&clid=SAPDAM