tri-Natriumcitrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumcitrat tribasisch Dihydrat, Citronensäure Trinatriumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C7254-1KG
C7254-10KG
C7254-5KG
SIALC7254-1KGEA
59
EUR
SIALC7254-1KG
SIALC7254-10KG
SIALC7254-5KG
tri-Natriumcitrat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Molecular Weight: 294.1 g/mol Schmelzpunkt: 150 Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150031 CAS-Nummer: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |