EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
Purity: 99.0-101.0%
CAS No.: 6381-92-6
Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2.2H2O
Formula Weight: 372.24 (336.22anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: 248° dec.
Beilstein Reference: 3900609
MDL No.: MFCD00150037
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Schmelzpunkt: 248 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |