EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
A15161.0B A15161.0I A15161.30
A15161.0BEA 94.4 EUR
A15161.0B A15161.0I A15161.30
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Purity: 99+% CAS No.: 6381-92-6 Molecular Formula: C10H14N2Na2O8.2H2O Formula Weight: 372.24 (336.22anhy) Melting Point: 248° dec. Beilstein Reference: 3900609
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 372.24 g/mol
Schmelzpunkt: 248 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM