EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
EDTA-Na2 Dihydrat
, Kestranal® 2S 2 H2O
, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, Titriplex III
, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, Kestranal® 2S Dihydrat
, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat
, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat
1073.0500EA
160.6
EUR
1073.0500
1073.1000
1073.0250
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Molecular Weight: 372,24 g/mol Schmelzpunkt: 255 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.0 - 6.0 |
Sulfate (SO4) | max. 0.01 % |
Trace Impurities (in ppm) Copper (Cu) | max. 3 |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 5 |