EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, ultrareines Bioreagenz für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
4040-00EA 86.49 EUR
4040-00 4040-01 4040-04 4040-06
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0%, Kristalle, ultrareines Bioreagenz für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Divalent cation chelating agent
  • Lot analysis on label
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 372,24 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 101.0%
Assay (C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O) 99.0 - 101.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 4.0 - 6.0
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Nitrilotriacetic Acid (by polarography) ≤0.1 %