EDTA Dinatriumsalz Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat

06200.0600 06200.3601 06200.2600 06200.3600 06200.5600
KRAF06200.0600EA 41.6 EUR
KRAF06200.0600 KRAF06200.3601 KRAF06200.2600 KRAF06200.3600 KRAF06200.5600
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat analytisches Reagens
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 372.24 g/mol
Schmelzpunkt: 255
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR