EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
20302.236EA
85.1
EUR
20302.236
20302.293
20302.180
20302.464
20302.260
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat 99,0-101,0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel:
C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O Molecular Weight: 372,24 g/mol Schmelzpunkt: 255 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150037 CAS-Nummer: 6381-92-6 EINECS: 205-358-3 Merck Index: 13,03543 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
pH (25°C; 5 %) | 4.0 - 5.5 |
Identification (IR) | Passes test |
Identification B | Passes test Ph.Eur. |
Identification (Na) | Passes test |
Appearance of Solution S | Passes test Ph.Eur. |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Loss on drying (150°C) | 9 - 10 % |
Nitrilotriacetic acid | Max. 0.05 % |
Cl (Chloride) | Max. 40 ppm |
CN (Cyanide) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Cu (Copper) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |